Learn More
4-(1H-pyrrol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 158.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |