Learn More
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Nom IUPAC | 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile |
Poids de la formule | 168.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |