Learn More
Acide 4'-[2-(2-Pyrazinyl)-4-thiazolyl]biphényl-4-boronique, 97 %, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar H58070.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
Code produit. 15433956
  • 532.00€ / 1g
Expédition estimée
23-02-2021
Identifiants chimiques
2096338-84-8
359.21
QIJNANKKYORYSQ-UHFFFAOYSA-N
73996294
C19H14BN3O2S
MFCD22682931
4'-2-2-pyrazinyl-4-thiazolyl biphenyl-4-boronic acid
Spécification
4'-[2-(2-Pyrazinyl)-4-thiazolyl]biphenyl-4-boronic acid
2096338-84-8
MFCD22682931
QIJNANKKYORYSQ-UHFFFAOYSA-N
73996294
97%
1g
C19H14BN3O2S
4'-2-2-pyrazinyl-4-thiazolyl biphenyl-4-boronic acid
359.21
360.22
Vidéos
FDS Documents