Learn More
4-(2-bromoéthyl)tétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002024
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
4677-20-7
C7H13BrO
193.08
MFCD09800414
WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
22637012
4-(2-bromoéthyl)oxane
BrCCC1CCOCC1
4677-20-7
C7H13BrO
193.08
MFCD09800414
WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
22637012
4-(2-bromoéthyl)oxane
BrCCC1CCOCC1
Nom chimique ou matériau 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.08
Pourcentage de pureté 97%