Learn More
4-(2-chloro-6-nitrophénoxy)benzène-1-sulfonyle de chlorure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700549
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
175135-00-9
C12H7Cl2NO5S
348.15
MFCD00052679
CRTUVOFOPIFTQS-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-nitro-2-chlorophenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulphonyl chloride
2774276
Chlorure de 4-(2-chloro-6-nitrophénoxy)benzènesulfonyle
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
175135-00-9
C12H7Cl2NO5S
348.15
MFCD00052679
CRTUVOFOPIFTQS-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-nitro-2-chlorophenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulphonyl chloride
2774276
Chlorure de 4-(2-chloro-6-nitrophénoxy)benzènesulfonyle
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Nom chimique ou matériau 4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 348.16
Pourcentage de pureté 97%