Learn More
4-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldéhyde, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175058
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
15182-92-0
C11H15NO2
193.246
MFCD07368978
CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde
84823
4-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldéhyde
CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O
15182-92-0
C11H15NO2
193.246
MFCD07368978
CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde
84823
4-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldéhyde
CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Nom chimique ou matériau 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 95%