Learn More
Chlorure de benzoyle 4-(2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl), Tech., Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175767
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
857283-93-3
C11H8ClNOS
237.701
MFCD08271902
WJQGMUPBMHWAEX-UHFFFAOYSA-N
4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methylthiazol-4-yl benzoyl chloride
7537526
4-(2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl)chlorure de benzoyle
CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
857283-93-3
C11H8ClNOS
237.701
MFCD08271902
WJQGMUPBMHWAEX-UHFFFAOYSA-N
4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methylthiazol-4-yl benzoyl chloride
7537526
4-(2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl)chlorure de benzoyle
CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 237.71
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique