Learn More
4-(2-pyridylazo)résorcinol, ≥95,0 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120090
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
1141-59-9
C11H9N3O2
215.212
MFCD00006256
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
5474737
(4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
1141-59-9
C11H9N3O2
215.212
MFCD00006256
VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
5474737
(4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Pour la dét. spectrophotométrique de Hg, indicateur de titration complexométrique, ≥ 95,0 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Point de fusion 192°C to 202°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 184665
Poids de la formule 215.21g/mol
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Conditionnement Glass bottle
Quantité 1 g