Learn More
4-(3,5-diméthyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586740
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
56935-79-6
C12H11N3
197.241
MFCD09817559
BTXLPDNFEZIQBZ-UHFFFAOYSA-N
4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzonitrile, acmc-209luz, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzenecarbonitrile, 1-4-cyanophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, benzonitrile, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl
15005387
4-(3,5-diméthylpyrazol-1-yl)benzonitrile
CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
56935-79-6
C12H11N3
197.241
MFCD09817559
BTXLPDNFEZIQBZ-UHFFFAOYSA-N
4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzonitrile, acmc-209luz, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-benzonitrile, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzenecarbonitrile, 1-4-cyanophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, benzonitrile, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl
15005387
4-(3,5-diméthylpyrazol-1-yl)benzonitrile
CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Nom chimique ou matériau 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 97%