Learn More
4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 438430250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 148043-73-6 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Code produit. 11914621
  • 176.00€ / 25g
Expédition estimée
05-05-2021
Identifiants chimiques
148043-73-6
178.1
4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol
C5H7F5O
QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
547967
C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
Spécification
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Authentic
Incolore
148043-73-6
100.0
C5H7F5O
QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol
547967
Liquide
63°C
134°C to 135°C
25g
94.0
94% min. (GC)
4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
178.1
178.1
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P330-Rincer la bouche.
FDS Documents