Learn More
4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259049
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
148043-73-6
C5H7F5O
178.1
QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
547967
4,4,5,5,5-pentafluoropentane-1-ol
C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
148043-73-6
C5H7F5O
178.1
QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
547967
4,4,5,5,5-pentafluoropentane-1-ol
C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 178.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P330-Rincer la bouche.