Learn More
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-[3-(phénoxyméthyl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002214
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
912569-68-7
C19H23BO3
310.20
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229702
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
912569-68-7
C19H23BO3
310.20
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229702
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Nom chimique ou matériau 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 310.2
Pourcentage de pureté 97%