Learn More
4,4,5,5-tetraméthyl-2-[4-(thien-2-ylméthyl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3882134
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1007847-76-8
C17H21BO2S
300.22
MFCD11841077
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
43811052
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[4-(thiophène-2-ylméthyl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
1007847-76-8
C17H21BO2S
300.22
MFCD11841077
OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
43811052
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[4-(thiophène-2-ylméthyl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
Nom chimique ou matériau 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 300.23
Pourcentage de pureté 97%