Learn More
4,4,5,5-tétraméthyl-2-(tétrahydrofuran-3-yl)-1,3,2 -dioxaborolane, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 431100010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 331958-90-8 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11916181
  • 163.00€ / 1g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
331958-90-8
198.07
4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydrofuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxolan-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, tetrahydrofuran-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-tetrahydrofuran-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydrofuran
4,4,5,5-tétraméthyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
C10H19BO3
KEBDNHHRQNZXMA-UHFFFAOYSA-N
11148297
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCOC2
Spécification
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Authentic
Incolore à jaune
331958-90-8
100.0
C10H19BO3
KEBDNHHRQNZXMA-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tétraméthyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
11148297
Liquide
93°C
Flacon en verre
1g
96.0
96% min. (GC)
4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydrofuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxolan-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, tetrahydrofuran-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-tetrahydrofuran-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydrofuran
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCOC2
198.07
198.07
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
FDS Documents