Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique d’acide 4-(4-anilinophénylazo)benzènesulfonique, qualité indicatrice
Catalog Number 10015490
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
554-73-4
C18H14N3NaO3S
375.38
MFCD00038130
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
23668839
Sodium ; 4-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
554-73-4
C18H14N3NaO3S
375.38
MFCD00038130
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
23668839
Sodium ; 4-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Couleur Ocre à orange
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 9955
Poids de la formule 375.38
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.