Learn More
Sel sodique d’acide 4-(4-anilinophénylazo)benzènesulfonique, qualité indicatrice, Acros Organics
77.40€ - 1218.60€
Identifiants chimiques
N° CAS 554-73-4
Formule moléculaire C18H14N3NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 375.38
Numéro MDL MFCD00038130
InChI Key MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
PubChem CID 23668839
IUPAC Name Sodium ; 4-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
10006722 FDS Afficher les documents Acros Organics
401260250
25g 77.40€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 6 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10015490 FDS Afficher les documents Acros Organics
401261000
100g 238.50€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-03-2020
10552764 FDS Afficher les documents Acros Organics
401260010
1kg 1218.60€
1kg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-03-2020
Description
Description
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
554-73-4
375.38
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
23668839
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
C18H14N3NaO3S
MFCD00038130
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
Sodium ; 4-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
Spécification
4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Flacon en verre
Ocre à orange
554-73-4
MFCD00038130
orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
375.38
375.38
Extra pur
Authentic
from pH 1.4 (red) to pH 2.6 (yellow)
25g
C18H14N3NaO3S
15, 9955
MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; 4-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
23668839
Poudre
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.