Learn More
4,4'-biphényldicarboxaldéhyde, 97 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 391130050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 66-98-8 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
66-98-8 | |
210.23 | |
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N | |
6200 | |
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O |
C14H10O2 | |
MFCD00016714 | |
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl | |
4-(4-formylphényl)benzaldéhyde |
Spécification
4, 4'-Biphenyldicarboxaldehyde | |
Flacon en verre | |
144°C to 147°C | |
66-98-8 | |
100.0 | |
C14H10O2 | |
MFCD00016714 | |
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-formylphényl)benzaldéhyde | |
6200 | |
Poudre cristalline |
Authentic | |
Jaune | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
(C6H4C(O)H)2 | |
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl | |
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O | |
210.23 | |
210.23 | |
97% |
Sécurité et traitement
- 4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.