Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-biphényl)-2-(4-phényle-2-pyridyl)thiazole, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H58417.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
1858241-90-3 | |
390.504 | |
VMTLWMDKPVRQEX-UHFFFAOYSA-N | |
86277493 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)C4=NC=CC(=C4)C5=CC=CC=C5 |
C26H18N2S | |
MFCD22682975 | |
4-4-biphenylyl-2-4-phenyl-2-pyridyl thiazole, 2-4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-yl-4-phenylpyridine | |
4-(4-phénylphényl)-2-(4-phénylpyridine-2-yl)-1,3-thiazole |
Spécification
4-(4-Biphenylyl)-2-(4-phenyl-2-pyridyl)thiazole | |
1858241-90-3 | |
MFCD22682975 | |
VMTLWMDKPVRQEX-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-phénylphényl)-2-(4-phénylpyridine-2-yl)-1,3-thiazole | |
86277493 | |
97% |
5g | |
C26H18N2S | |
4-4-biphenylyl-2-4-phenyl-2-pyridyl thiazole, 2-4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-yl-4-phenylpyridine | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)C4=NC=CC(=C4)C5=CC=CC=C5 | |
390.504 | |
390.5 |