missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-biphénylyle)-2-cyclopropylthiazole, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H58179.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
1421261-24-6 | |
277.385 | |
ZGFVNJMOZOGCDK-UHFFFAOYSA-N | |
73996310 | |
C1CC1C2=NC(=CS2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4 |
C18H15NS | |
MFCD22682945 | |
4-4-biphenylyl-2-cyclopropylthiazole, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-2-cyclopropyl-1,3-thiazole | |
2-cyclopropyl-4-(4-phénylphényl)-1,3-thiazole |
Spécification
4-(4-Biphenylyl)-2-cyclopropylthiazole | |
1421261-24-6 | |
MFCD22682945 | |
ZGFVNJMOZOGCDK-UHFFFAOYSA-N | |
2-cyclopropyl-4-(4-phénylphényl)-1,3-thiazole | |
73996310 | |
97% |
5g | |
C18H15NS | |
4-4-biphenylyl-2-cyclopropylthiazole, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-2-cyclopropyl-1,3-thiazole | |
C1CC1C2=NC(=CS2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4 | |
277.385 | |
353.48 |