missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-bromophényl)-1,2,3-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(4-Bromophenyl)-1, 2, 3-thiadiazole |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-4-bromophenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromophenyl, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromophenyl, 4-4-bromophenyl thiadiazole |
Poids de la formule | 241.11 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'