missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4‘-Diaminoazobenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
4,4'-Diaminoazobenzene is used in cross-linking studies of epoxy resins and the synthesis of surface relief holographic materials. It is used in synthesis of anthraquinone reactive dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diaminoazobenzène est utilisé dans les études de réticulation des résines époxy et la synthèse des matériaux holographiques à décharge de surface. Il est utilisé dans la synthèse de colorants réactifs à l’anthraquinone.
Solubilité
Très soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 4,4′-diaminoazobenzène est utilisé dans les études de réticulation des résines époxy et la synthèse des matériaux holographiques à décharge de surface. Il est utilisé dans la synthèse de colorants réactifs à l’anthraquinone.
Solubilité
Très soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,4'-Diaminoazobenzene |
Point de fusion | ∽245°C (decomposition) |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 745553 |
Merck Index | 14,2977 |
Informations sur la solubilité | Very soluble in ethanol. Insoluble in water. |
Nom IUPAC | 4-[(4-aminophényl)diazényl]aniline |
Poids de la formule | 212.26 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4,4'-Diaminoazobenzene
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'