Learn More
4,4’-Dibromobenzil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4,4?-Dibromobenzil was used in preparation of 5,5?-bis -(4-bromo-phenyl)-3-methyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5?- bis -(4-bromo-phenyl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5?-bis-(4-bromo-phenyl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione and 5,5?-bis -(4-chloro-phenyl)-3-ethyl imidazolidine-2,4-dione. It was also used in synthesis of novel quinoxaline-based sensitizers for dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4,4′-dibromobenzil a été utilisé dans la préparation de 5,5′-bis-(4-bromo-phényl)-3-méthyl-imidazolidine-2,4-dione, de 5,5′-bis-(4-bromo-phényl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, de 5,5′-bis-(4-bromo-phényl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione et de 5,5′-bis-(4-chloro-phényl)-3-éthyl-imidazolidine-2,4-dione. Il a également été utilisé dans la synthèse de nouveaux sensibilisateurs à base de quinoxaline pour les cellules solaires sensibilisées par des colorants.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dibromobenzil |
Point de fusion | 224°C to 226°C |
Quantité | 10 g |
Synonyme | 4,4'-dibromobenzil, ethanedione, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzil, 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, benzyl, 4,4'-dibromo, unii-o4txv8a656, bis 4-bromophenyl ethanedione, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-bromophenyl, bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis-4-bromo-phenyl-ethane-1,2-dione |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water. |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)Br |
Nom IUPAC | 1,2-bis(4-bromophényl)éthane-1,2-dione |
Poids moléculaire (g/mol) | 368.024 |
Poids de la formule | 368.04 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche