Learn More
4,4'-Diméthoxybenzhydrol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
4,4?-Dimethoxybenzhydrol was used to study the kinetics and mechanism of oxidation of substituted benzhydrols to corresponding benzophenones in the presence of Hg(OAc)2 by N-bromosuccinimide. It is useful in the protection of glutamine and asparagine residues in peptide synthesis, reagent for the N-protection of amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diméthoxybenzhydrol a été utilisé pour étudier la cinétique et le mécanisme d’oxydation des benzhydrols substitués en benzophénones correspondantes en présence de Hg(OAc)2 par le N-bromosuccinimide. Il est utile dans la protection des résidus de glutamine et d’asparagine dans la synthèse de peptides, réactif pour la protection N des amides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,44 g/l à 25°C), le méthanol (0,1 g/ml).
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Le 4,4′-diméthoxybenzhydrol a été utilisé pour étudier la cinétique et le mécanisme d’oxydation des benzhydrols substitués en benzophénones correspondantes en présence de Hg(OAc)2 par le N-bromosuccinimide. Il est utile dans la protection des résidus de glutamine et d’asparagine dans la synthèse de peptides, réactif pour la protection N des amides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,44 g/l à 25°C), le méthanol (0,1 g/ml).
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dimethoxybenzhydrol |
Point de fusion | 69°C to 71°C |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 748532 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.44g/L @ 25°C),methanol (0.1g/mL). |
Poids de la formule | 244.29 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |