Learn More
4,4-diméthyl-1-pentène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089518
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
762-62-9
C7H14
98.19
MFCD00026337
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 4,4-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-pentene, 4,4-dimethyl-pent-1-ene, 4,4-dimethyl pent-1-ene, neoheptaene, acmc-1bcwv, ch3 3cch2ch=ch2, 4,4'-dimethyl-1-pentene
12984
4,4-diméthylpent-1-ène
CC(C)(C)CC=C
762-62-9
C7H14
98.19
MFCD00026337
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 4,4-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-pentene, 4,4-dimethyl-pent-1-ene, 4,4-dimethyl pent-1-ene, neoheptaene, acmc-1bcwv, ch3 3cch2ch=ch2, 4,4'-dimethyl-1-pentene
12984
4,4-diméthylpent-1-ène
CC(C)(C)CC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4, 4-Dimethyl-1-pentene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.6820g/mL
Point d’ébullition 70°C to 72°C
Point d’éclair -12°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHCH2C(CH3)3
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.682
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4-Dimethyl-1-pentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.