Learn More
4,4’-Diméthylbenzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024242
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3457-48-5
C16H14O2
238.286
MFCD00008554
BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethylbenzil, 1,2-di-p-tolylethane-1,2-dione, p-tolil, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 4-methylphenyl, ethandione, bis p-tolyl, bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis 4-methylphenyl-1,2-ethanedione, di-p-tolylethanedione, 4,4/'-dimethylbenzil
76996
1,2-bis(4-méthylphényl)éthane-1,2-dione
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3457-48-5
C16H14O2
238.286
MFCD00008554
BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dimethylbenzil, 1,2-di-p-tolylethane-1,2-dione, p-tolil, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 4-methylphenyl, ethandione, bis p-tolyl, bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis 4-methylphenyl-1,2-ethanedione, di-p-tolylethanedione, 4,4/'-dimethylbenzil
76996
1,2-bis(4-méthylphényl)éthane-1,2-dione
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dimethylbenzil
Point de fusion 102°C to 104°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 98%