Learn More
4,4-Diméthylcyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13488628
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
4255-62-3
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
138166
4,4-diméthylcyclohexane-1-one
CC1(CCC(=O)CC1)C
4255-62-3
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
138166
4,4-diméthylcyclohexane-1-one
CC1(CCC(=O)CC1)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4, 4-Dimethylcyclohexanone
Point de fusion 41°C to 43°C
Point d’ébullition 73°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H14O
Formule linéaire (CH3)2C6H8(=O)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids moléculaire (g/mol) 126.2
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4-Dimethylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H228-Matière solide inflammable.