Learn More
4-(4-isocyanatophénoxy)tétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10003123
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
892501-94-9
C12H13NO3
219.24
MFCD09702366
ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
24229521
4-(4-isocyanatophénoxy)oxane
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
892501-94-9
C12H13NO3
219.24
MFCD09702366
ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
24229521
4-(4-isocyanatophénoxy)oxane
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
Nom chimique ou matériau 4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 97%