Learn More
4,4’-isopropylidènediphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13498378
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
80-05-7
C15H16O2
228.29
MFCD00002366
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
6623
CHEBI:33216
4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
80-05-7
C15H16O2
228.29
MFCD00002366
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
6623
CHEBI:33216
4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4,4′-Isopropylidenediphenol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155.0°C to 158.0°C
Couleur Jaune à orange
Point d’ébullition 220.0°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 227°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (CH3)2C(C6H4OH)2
Quantité 5 kg
Beilstein 06,1011
Merck Index 15,1298
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, slightly soluble in ccl4
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Isopropylidenediphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.