Learn More
4,4’-Méthylènebis(isocyanate de cyclohexyle), 90 %, mélange d’isomères, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323330
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
5124-30-1
C15H22N2O2
262.35
MFCD00015405
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
21202
CHEBI:53216
1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)méthyl]cyclohexane
O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
5124-30-1
C15H22N2O2
262.35
MFCD00015405
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
21202
CHEBI:53216
1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)méthyl]cyclohexane
O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19.0°C to 23.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0660g/mL
Point d’ébullition 112°C to 114°C (1010.0 hPa)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.066
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone
Poids de la formule 262.35
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.