Learn More
4,4'-méthylenebis(N,N-diméthylaniline), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-163120
18.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
101-61-1
C17H22N2
254.37
MFCD00008317
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
7567
CHEBI:34370
4-[[4-(diméthylamino)phényl]méthyl]-N,N-diméthylaniline
CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
101-61-1
C17H22N2
254.37
MFCD00008317
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
7567
CHEBI:34370
4-[[4-(diméthylamino)phényl]méthyl]-N,N-diméthylaniline
CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86.0°C to 90.0°C
Couleur Beige-marron ou gris ou blanc
Point d’ébullition 390.0°C
Point d’éclair 178°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CH2C6H4NH2
Quantité 5 g
Beilstein 13, 239
Merck Index 15, 6255
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether,carbon disulfide and,acids,slightly soluble in cold alcohol,more soluble in,hot alcohol
Poids de la formule 254.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux