Learn More
4-(4-méthylpipérazino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 220.27 |
Pourcentage de pureté | 97% |