Learn More
Alfa Aesar™ 4-(4-pyridyl)-2-thiazoleacétonitrile, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H65261.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1016888-78-0 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
1016888-78-0 | |
201.247 | |
LIIDMCZQVRSSQE-UHFFFAOYSA-N | |
24710447 | |
C1=CN=CC=C1C2=CSC(=N2)CC#N |
C10H7N3S | |
MFCD09950233 | |
4-4-pyridyl thiazole-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile | |
2-(4-pyridine-4-yl-1,3-thiazol-2-yl)acétonitrile |
Spécification
4-(4-Pyridyl)-2-thiazoleacetonitrile | |
1g | |
C10H7N3S | |
UN3439 | |
LIIDMCZQVRSSQE-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-pyridine-4-yl-1,3-thiazol-2-yl)acétonitrile | |
24710447 | |
Solide |
Jaune à marron | |
1016888-78-0 | |
MFCD09950233 | |
4-4-pyridyl thiazole-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl thiazol-2-yl acetonitrile, 2-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl acetonitrile | |
C1=CN=CC=C1C2=CSC(=N2)CC#N | |
201.247 | |
201.25 | |
97% |