missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-diméthylxanthène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029901
80.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
856405-77-1
C31H48OP2
498.672
MFCD07781995
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
16218202
ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-diméthylxanthen-4-yl)phosphane
CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
856405-77-1
C31H48OP2
498.672
MFCD07781995
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
16218202
ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-diméthylxanthen-4-yl)phosphane
CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Point de fusion 153°C to 157°C
Quantité 500 mg
Poids de la formule 498.68
Pourcentage de pureté 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'