Learn More
Alfa Aesar™ 4,5-dichloro-2-nitroaniline, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ A17908.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 6641-64-1 Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
6641-64-1 | |
207.01 | |
FSGTULQLEVAYRS-UHFFFAOYSA-N | |
81149 | |
C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-])N |
C6H4Cl2N2O2 | |
MFCD00007770 | |
3,4-dichloro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-dichloro-2-nitro, unii-3i0g2adu1l, 2-nitro-4,5-dichloroaniline, 3i0g2adu1l, 4,5-dichloro-2-nitro-aniline, 4,5-dichloro-2-nitrobenzenamine, 4,5-dichlor-2-nitroanilin, pubchem3466, acmc-1b6pu | |
4,5-dichloro-2-nitroaniline |
Spécification
4,5-Dichloro-2-nitroaniline | |
5g | |
C6H4Cl2N2O2 | |
643127 | |
FSGTULQLEVAYRS-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-dichloro-2-nitroaniline | |
81149 | |
98% |
180°C to 182°C | |
6641-64-1 | |
MFCD00007770 | |
3,4-dichloro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-dichloro-2-nitro, unii-3i0g2adu1l, 2-nitro-4,5-dichloroaniline, 3i0g2adu1l, 4,5-dichloro-2-nitro-aniline, 4,5-dichloro-2-nitrobenzenamine, 4,5-dichlor-2-nitroanilin, pubchem3466, acmc-1b6pu | |
C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-])N | |
207.01 | |
207.02 |