Learn More
4-[5-(trifluorométhyl)pyrid-2-yl]benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11316785
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
892501-99-4
C13H7F3N2
248.21
MFCD09064969
DFPKSXZRVOQLJC-UHFFFAOYSA-N
4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzonitrile, benzonitrile,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarbonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbonitrile
24229535
4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]benzonitrile
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
892501-99-4
C13H7F3N2
248.21
MFCD09064969
DFPKSXZRVOQLJC-UHFFFAOYSA-N
4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzonitrile, benzonitrile,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarbonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbonitrile
24229535
4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]benzonitrile
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Nom chimique ou matériau 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 248.21
Pourcentage de pureté 97%