Learn More
4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]benzaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522525
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
871252-64-1
C13H8F3NO
251.208
MFCD06797372
SBXWMOPSHGIWEN-UHFFFAOYSA-N
4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbaldehyde
2763359
4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]benzaldéhyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
871252-64-1
C13H8F3NO
251.208
MFCD06797372
SBXWMOPSHGIWEN-UHFFFAOYSA-N
4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbaldehyde
2763359
4-[5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]benzaldéhyde
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Nom chimique ou matériau 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 251.21
Pourcentage de pureté 90%