Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse 4-5L
Cette centrifugeuse a été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins de haut débit dans les applications cliniques.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 1040590
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 77.00000kg
Code produit. 13425155
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
pulli Nouveau moteur avec couple élevé, accélération rapide /lili Conception optimisée de la circulation d’air pour un refroidissement efficace du rotor, tout en silence /lili Le kit complet comprend rotor, godets, couvercles étanches et adaptateurs pour tubes de 9 à 15 ml /lili Plage de vitesses allant jusqu’à 4700 tr/min /lili Optimisées pour les applications libres /lili Composants robustes /lili Couvercle avec support de ressort pneumatique /lili Capacité maximale de 4 x 650 ml /lili Moteur à entraînement à induction sans entretien /lili Tolérance de déséquilibre jusqu’à 20 g /lili Convient aux faibles vitesses, par exemple pour la sédimentation cellulaire, précision de plusmn;/- 1 tr/min /lili Fenêtre dans le couvercle de la centrifugeuse pour le contrôle externe de la vitesse /li/ul/p
Spécification
Spécification
67 dB
496 mm
634 mm
Acc. max. de 46 s ; déc. max. 26 secondes
390 mm
1 010 W
Promotions
Prestations de service