Learn More
Alfa Aesar™ 4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H56252.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4316-93-2 Poids : 0.02500kg
Quantité. 25g
Code produit. 15432708
  • 787.00€ / 25g
Expédition estimée
23-02-2021
Identifiants chimiques
4316-93-2
193.971
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
20312
C1=NC(=C(C(=N1)Cl)[N+](=O)[O-])Cl
C4HCl2N3O2
MFCD00006107
pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro, 4,6-dichloro-5-nitro-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-pyridine, pubchem7078, acmc-1an8c, 4-23-00-00899 beilstein handbook reference, ksc495i5h, 4,6-dichloro-5-nitroprimidine, 4,6 dichloro-5-nitropyrimidine, 5-nitro 4,6-dichloropyrimidine
4,6-dichloro-5-nitropyrimidine
Spécification
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
25g
C4HCl2N3O2
162029
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloro-5-nitropyrimidine
20312
98%
100°C to 103°C
4316-93-2
MFCD00006107
pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro, 4,6-dichloro-5-nitro-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-pyridine, pubchem7078, acmc-1an8c, 4-23-00-00899 beilstein handbook reference, ksc495i5h, 4,6-dichloro-5-nitroprimidine, 4,6 dichloro-5-nitropyrimidine, 5-nitro 4,6-dichloropyrimidine
C1=NC(=C(C(=N1)Cl)[N+](=O)[O-])Cl
193.971
193.98
Vidéos
FDS Documents