Learn More
4,6-dihydroxy-2-méthylmercaptopyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323332
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1979-98-2
C5H6N2O2S
158.18
MFCD00006087
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
74795
6-hydroxy-2-(methylsulfanyl)-3,4-dihydropyrimidin-4-one
CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
1979-98-2
C5H6N2O2S
158.18
MFCD00006087
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
74795
6-hydroxy-2-(methylsulfanyl)-3,4-dihydropyrimidin-4-one
CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4, 6-Dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Beilstein 25,63
Poids de la formule 158.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.