Learn More
4-acétamidophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229047
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
103-90-2
C8H9NO2
151.17
MFCD00002328
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
1983
CHEBI:46195
N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
103-90-2
C8H9NO2
151.17
MFCD00002328
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
1983
CHEBI:46195
N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Acetamidophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 168.0°C to 172.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2930g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3CONHC6H4OH
Quantité 5 g
Beilstein 13,46
Merck Index 15,47
Gravité spécifique 1.293
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble 14g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,alcohol,methanol,,dmf,ethylene dichloride,ethyl acetate,practically insoluble in petr.ether,pentane and,benzene
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetamidophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.