Learn More
4-acétoxystyrène, stabilisé à 200-300 ppm MEHQ, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771095
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
2628-16-2
C10H10O2
162.19
MFCD00075734
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
75821
Acétate de (4-éthénylphényle)
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
2628-16-2
C10H10O2
162.19
MFCD00075734
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
75821
Acétate de (4-éthénylphényle)
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Acetoxystyrene
Note relative au nom Stabilized with 200 to 300 ppm MEHQ
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 7.0°C to 8.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 260.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOC6H4CH=CH2
Indice de réfraction 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (20°C)
Stabilisateur stabilized with 200-300ppm MeHQ
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetoxystyrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .