Learn More
4-allylanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10030570
73.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
140-67-0
C10H12O
148.2
MFCD00008653
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
8815
CHEBI:4867
1-méthoxy-4-prop-2-énylbenzène
COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
140-67-0
C10H12O
148.2
MFCD00008653
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
8815
CHEBI:4867
1-méthoxy-4-prop-2-énylbenzène
COC1=CC=C(C=C1)CC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Allylanisole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 215°C to 216°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2C6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5205 to 1.5225
Quantité 100 g
Beilstein 06, 571
Merck Index 15, 3760
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Allylanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.