Learn More
4-Amino-1,2,4-triazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
4-Amino-1,2,4-triazole is used as an intermediate for the preparation of antifungal agent like fluconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-amino-1,2,4-triazole est utilisé comme intermédiaire pour la préparation d’un agent antifongique comme le fluconazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 4-amino-1,2,4-triazole est utilisé comme intermédiaire pour la préparation d’un agent antifongique comme le fluconazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Amino-1,2,4-triazole |
Point de fusion | 83°C to 88°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 107563 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. |
Poids de la formule | 84.08 |
Pourcentage de pureté | 99% |