Learn More
4-Amino--diméthylphénol,2,5-diméthylphénol, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3756781
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3096-71-7
C8H11NO
137.18
MFCD00007873
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
76544
4-amino-2,5-diméthylphénol
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
3096-71-7
C8H11NO
137.18
MFCD00007873
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
76544
4-amino-2,5-diméthylphénol
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2, 5-dimethylphenol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 242°C to 243°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H2(OH)NH2
Quantité 5 g
Beilstein 13, 634
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2,5-dimethylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.