Learn More
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4323333
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
10132-07-7
C4H3Cl2N3
163.99
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-dichloropyrimidine, 6-amino-2,4-dichloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dichloro, 2,4-dichloro-6-aminopyrimidine, 2,6-dichloro-4-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-6-amino pyrimidine, 2,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 2,6-dichloropyrimidine-4-ylamine, 2,6-dichlorpyrimidin-4-amin, pyrimidine, 4-amino-2,6-dichloro
82387
2,6-dichloropyrimidine-4-amine
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)N
10132-07-7
C4H3Cl2N3
163.99
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-dichloropyrimidine, 6-amino-2,4-dichloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dichloro, 2,4-dichloro-6-aminopyrimidine, 2,6-dichloro-4-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-6-amino pyrimidine, 2,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 2,6-dichloropyrimidine-4-ylamine, 2,6-dichlorpyrimidin-4-amin, pyrimidine, 4-amino-2,6-dichloro
82387
2,6-dichloropyrimidine-4-amine
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)N
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2, 6-dichloropyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 262.6°C to 263.2°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.