Learn More
4-Amino-2-bromopyridine, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 437410010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 7598-35-8 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11926381
  • 21.40€ / 1g
Expédition estimée
04-05-2021
Identifiants chimiques
7598-35-8
173.01
4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
2-bromopyridine-4-amine
C5H5BrN2
GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
346455
C1=CN=C(C=C1N)Br
Spécification
4-Amino-2-bromopyridine
Flacon en verre
98.0°C to 100.0°C
7598-35-8
100.0
C5H5BrN2
GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
2-bromopyridine-4-amine
346455
Poudre ou poudre cristalline
Authentic
Orange à blanc
1g
94.0
94% min. (HPLC)
4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
C1=CN=C(C=C1N)Br
173.01
173.01
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.