Learn More
4-amino-2-chlorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13501440
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
20925-27-3
C7H5ClN2
152.58
MFCD00035926
ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
88728
4-amino-2-chlorobenzonitrile
NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
20925-27-3
C7H5ClN2
152.58
MFCD00035926
ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
88728
4-amino-2-chlorobenzonitrile
NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Point de fusion 116.0°C to 118.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 152.58
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.