Learn More
Ester pinacol d’acide 4-amino-2-chlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4602006
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
877160-63-9
C12H17BClNO2
253.53
MFCD09864184
YKQXROMICPMQBZ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-amino-2-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, ykqxromicpmqbz-uhfffaoysa-n, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenylamine, benzenamine, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
44755206
3-chloro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C=C(N)C=C1
877160-63-9
C12H17BClNO2
253.53
MFCD09864184
YKQXROMICPMQBZ-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-amino-2-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, ykqxromicpmqbz-uhfffaoysa-n, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl amine, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenylamine, benzenamine, 3-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
44755206
3-chloro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C=C(N)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 123°C to 125°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 253.54
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.