Learn More
4-amino-2-hydroxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11996341
95.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
38767-72-5
C5H6N2O
110.12
SBQVQYPJWLJRQT-UHFFFAOYSA-N
573530
4-amino-1H-pyridine-2-one
C1=CNC(=O)C=C1N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
38767-72-5
C5H6N2O
110.12
SBQVQYPJWLJRQT-UHFFFAOYSA-N
573530
4-amino-1H-pyridine-2-one
C1=CNC(=O)C=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-hydroxypyridine
Point de fusion 206.5°C to 208.5°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 4-aminopyridin-2-ol, 4-amino-2-hydroxypyridine, 4-amino-pyridin-2-ol, 4-aminopyridin-2 1h-one, 4-amino-2-pyridone, 3-deazacytosine, 2 1h-pyridinone, 4-amino, 2 1h-pyridinone,4-amino, 2-pyridinol, 4-amino, 4-amino-1,2-dihydropyridin-2-one
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-hydroxypyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.