Learn More
Acide 4-amino-2-méthylbenzoique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052407
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2486-75-1
C8H9NO2
151.165
MFCD06656133
XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-4-aminobenzoic acid, 2-methyl-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methyl, pubchem10924, 4-amino-o-toluic acid, methyl-p-aminobenzoesaure, acmc-1cnb3, methyl-4-amino benzoic acid
241632
Acide 4-amino-2-méthylbenzoïque
CC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2486-75-1
C8H9NO2
151.165
MFCD06656133
XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-4-aminobenzoic acid, 2-methyl-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methyl, pubchem10924, 4-amino-o-toluic acid, methyl-p-aminobenzoesaure, acmc-1cnb3, methyl-4-amino benzoic acid
241632
Acide 4-amino-2-méthylbenzoïque
CC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-methylbenzoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide